2-Decanone for synthesis, Sigma-Aldrich®
Katalogové číslo 8.18795.0025
Dodavatel: Merck
Číslo CAS: 693-54-9
Přejít na:
Product Details & Documents
Synonyma: Decan-2-one
- Číslo CAS:693-54-9
- Vzorec:C₁₀H₂₀O
- MDL číslo:MFCD00009571
- Molecular Weight:156.27
- Bod varu:211 °C (1013 hPa)
- Bod tání:3 °C
- Hustota:0,82 g/cm³ (20 °C)
- :M-Clarity™ quality level = MQ200
- :Density: 0,82 g/cm³ (20 °C)
- Teplota pro skladování:Ambient
- EINECS:211-752-6
Documents
msds_818795
SDS
ProductPage_818795
Specifikace produktu
Specifikace
Výsledky testů specifikací
- Solubility:(20 °C) insoluble
- Melting Point:3 °C
- Molar Mass:156.26 g/mol
- Boiling Point:209 - 212 °C
- Flash Point:86 °C
- Refractive Index:1.4253 (20 °C, 589 nm)
- Density:0.82 g/cm3 (20 °C)
- Synonyms:Methyl octyl ketone
- Hill Formula:C10H20O
- Chemical Formula:CH3(CH2)7COCH3
Specifikace
- Typ balení:Glass bottle
- Bal.:25 ml
- Sekvence:2315