N,N-Dimethylformamid
2370, 50 mL
Katalogové číslo HYPETS-20672
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
N,N-Dimethylformamid
Katalogové číslo HYPETS-20672
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Číslo CAS: 68-12-2
Přejít na:
Product Details & Documents
Synonyma: Formic acid dimethylamide, Formdimethylamide, Dimethylformamide, DMF
- Číslo CAS:68-12-2
- Vzorec:HCON(CH₃)₂
- MDL číslo:MFCD00003284
- Molecular Weight:73.09
- Merck Index:13,03269
- Bod varu:153 °C (1013 hPa)
- Bod tání:–61 °C
- Hustota:0,949 g/cm³ (20 °C)
- Bod vzplanutí:57,5 °C (ot. pohárek)
- UN:2265
- ADR:3,III
- :Density: 0,949 g/cm³ (20 °C)
- Teplota pro skladování:Ambient
- EINECS:200-679-5
- REACH:01-2119475605-32
Specifikace
Specifikace
- Bal.:50 mL
- Sekvence:2370