Orders LinkContactUsLinkComponent
2-Decanone ≥97%
2-Decanone ≥97%
Certifikáty
2-Decanone ≥97%
2-Decanone ≥97%
2 Dostupných variant níže
Product Details & Documents
Purity: 97% CAS No.: 693-54-9 Molecular Formula: CH3(CH2)7COCH3 Formula Weight: 156.27 Flash Point: 86°(187°F) Refractive Index: 1.4250 Melting Point: 3° Boiling Point: 210-212° Beilstein Reference: 1747463 MDL No.: MFCD00009571
Synonyma:  Decan-2-one
  • Číslo CAS:693-54-9
  • Vzorec:C₁₀H₂₀O
  • MDL číslo:MFCD00009571
  • Molecular Weight:156.27
  • Bod varu:210…212 °C
  • Bod tání:3 °C
  • Hustota:0,824
  • Bod vzplanutí:86 °C (187 °F)
  •  :Density: 0,82 g/cm³ (20 °C)
  • Teplota pro skladování:Ambient
  • EINECS:211-752-6
Product Family Options
Informace o produktu