ContactUsLinkComponent
Pineapple Bromelain (from Stem)
Pineapple Bromelain (from Stem)
Supplier:  Merck
Certificates
Pineapple Bromelain (from Stem)
Supplier:  Merck
Specifications
  • Čí. CAS:
    37189-34-7
  • Zdroj:
    Stem
  • Druhy:
    Pineapple
  • Podmínky uskladnění:
    −20 °C
  • Formulář:
    Lyophilised powder
  • Název enzymu:
    Bromelain
  • Aktivita enzymu:
    ≥3 units/mg