Vanilin
3047, Glass bottle for solids, 1 g
Katalogové číslo PROOICRS0438
Dodavatel: LGC Standards PROMOCHEM
Přejít na:
Product Details & Documents
Synonyma: 4-Hydroxy-3-methoxybenzaldehyde
- Číslo CAS:121-33-5
- Vzorec:C₈H₈O₃
- MDL číslo:MFCD00006942
- Molecular Weight:152.15
- Merck Index:13,09998
- Bod varu:285 °C (1013 hPa)
- Bod tání:∼82 °C
- Hustota:1,056 g/cm³ (20 °C)
- Bod vzplanutí:153 °C
- :Density: 1,056 g/cm³ (20 °C)
- Teplota pro skladování:Ambient
- EINECS:204-465-2
Specifikace
Specifikace
- Typ balení:Glass bottle for solids
- Bal.:1 g
- Sekvence:3047