Přeskočit na Záhlaví
Přeskočit na Hlavní obsah
Přeskočit na Patička
Pokročilé
Pokročilé
SDS
Certifikáty
Údaje o výrobci
0
0,00 Kč
Order Entry
Přihlásit se
/
Registrovat
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Expresní objednávka
Stav objednávky
Váš účet
Košík
Czech Republic
Expresní objednávka
Stav objednávky
Váš účet
Košík
ContactUsLinkComponent
Domů
3-Methoxythiobenzamide
3-Methoxythiobenzamide ≥97%
3-Methoxythiobenzamide ≥97%
H32734.03
:
Thermo Fisher Scientific
:
3-Methoxythiobenzamide ≥97%
H32734.03
:
Thermo Fisher Scientific
:
Typ balení:
Glass bottle for solids
Bal.:
1 g
Sekvence:
3047
:
64559-06-4
:
:
C₈H₉NOS
:
MFCD04627361
:
96…100 °C
:
GHS06
:
GHS07
:
Ambient