2-(4-Chlorophenylthio)ethanol, Sigma-Aldrich®
Katalogové číslo 8.14889.0005
Dodavatel: Merck
Číslo CAS:
Specifikace
- Typ balení:Glass bottle
- Bal.:5 ml
- Sekvence:2210
Specifikace
Výsledky testů specifikací
- Molar Mass:188.68 g/mol
- Boiling Point:140 °C (1013 hPa)
- Density:1.278 g/cm3 (20 °C)
- Hill Formula:C8H9ClOS
Výsledky testů specifikací
O tomto produktu
:
Bod varu:305 °C (1013 hPa)
Bod tání:41 °C
Hustota:1,07 g/cm³ (20 °C)
Teplota pro skladování:Ambient
ADR:6.1,III
:M-Clarity™ quality level = MQ200
EINECS:236-657-7
UN:2810
Číslo CAS:13457-98-2
Vzorec:C₈H₉ClOS
MDL číslo:MFCD00014037