Acetonitril, SupraSolv® for gas chromatography, Supelco®
Dodavatel: Merck
Certifikáty
O tomto produktu
Číslo CAS:75-05-8
:
Vzorec:H₃CCN
MDL číslo:MFCD00001878
Merck Index:13,00071
Bod varu:81,6 °C (1013 hPa)
Hustota:0,782 g/cm³ (20 °C)
Teplota pro skladování:Ambient
EINECS:200-835-2
UN:1648
ADR:3,II
:M-Clarity™ quality level = MQ100
REACH:01-2119471307-38
:GHS02
:GHS07
Specifikace
- Environmentally Preferable:Safer Human and Environmental Health
- Certifikát ochrany životního prostředí:Chem21 Solvent Selection Guide recommended by default
Specifikace
Výsledky testů specifikací
- Solubility:(20 C) soluble
- Melting Point:-45.7 C
- Molar Mass:41.05
- Boiling Point:81.6 C
- Vapor Pressure:97 hPA
- Flash Point:2 C
- Refractive Index:1.34
- Explosion Limit:3.0 - 17 %
- Density:0.786 g/cm3
- pH:(H20) N/A
- Ignition Point:524 C
- Hazard Class:3
- Hazard Class Description:Flammable liquid
Výsledky testů specifikací
Související informace
Certifikáty
Hledat podle čísla šaržeMerck SupraSolv® High Purity Solvents for Gas Chromatography
Produktová literatura
ProductPage_100017
Specifikace produktu
Frequently Bought Together