Supelco® Organic Reference Standard, Heptacosafluorotributylamine
Supplier: Merck
Certificates
About this item
- GHS signal: GHS07
Specifications
- Čí. CAS:311-89-7
- Podmínky uskladnění:RT
- Podmínky k odeslání:STD
- MDL čí.:MFCD00000436
- Synonym(s):PFTBA; Perfluorotributylamine; Tris(nonafluorobutyl)amine
- Vzorec:N(CF₂CF₂CF₂CF₃)₃
- Molekulární hmotnost:671,09
- Hustota:1,883 g/ml at 25 °C (lit.)
- Bod varu:178 °C (lit.)