Dózy, se zacvakávacím víkem
Katalogové číslo 216-3185
Dodavatel: Brand
Specifikace
- Ø vněj.:47 mm
- Kapacita:25 ml
- Výška:32 mm
- Bal.:1.000
Specifikace
O tomto produktu
PS, s LDPE víkem.
- kónický tvar
- dobrá chemická odolnost
- Lehká váha
Ideální pro sběr, skladování a přenos vzorků.