Dózy, se šroubovacím uzávěrem
Catalog # BRND62310
Supplier: Brand
Specifications
- Ext.Ø:57 mm
- Capacity:30 ml
- Height:32 mm
- Environmentally Preferable:
- Bal.:500
Specifications
About this item
PP, průsvitný.
- Kónický tvar
- Vynikající chemická odolnost
- Vynikající teplotní odolnost
Ideální pro odběr vzorků, přepravu a skladování.