0
0,00 Kč
Order Entry
Přihlásit se
/
Registrovat
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Expresní objednávka
Stav objednávky
Váš účet
Košík
Czech Republic
Expresní objednávka
Stav objednávky
Váš účet
Košík
ContactUsLinkComponent
Domů
Pipety
Pipety Pasteurovy
Pipety kapací
Pipety kapací
Pipety kapací
BRND125400
:
Brand
Pipety kapací
BRND125400
:
Brand
Balené:
250/balení
Kapacita:
1,8 ml
Délka:
98 mm
Bal.:
250
LDPE. Kapací pipeta s integrovaným kapátkem.