Acetonitril ≥99.8% (by GC, corrected for water content), ULTRA RESI-ANALYZED® for organic residue analysis, J.T.Baker®
Katalogové číslo 9255-02
Dodavatel: Avantor
Číslo CAS:
Specifikace
- Typ balení:Glass bottle
- Bal.:1 L
- Sekvence:5037
- Environmentally Preferable:Safer Human and Environmental Health
- Certifikát ochrany životního prostředí:Chem21 Solvent Selection Guide recommended by default
Specifikace
Výsledky testů specifikací
- For Laboratory,Research,or Manufacturing Use:= 5
- FID-Sensitive Impurities (as 2-Octanol) Single Impurity Peak (ng/mL):≤5
- ECD Sensitive Impurities (as Heptachlor Epoxide) Single Peak (pg/mL):≤10
- Assay (CH₃CN) (by GC, corrected for water):≥99.8 %
- Color (APHA):≤10
- Residue after Evaporation:≤1.0 ppm
- Titrable Acid (µeq/g):≤0.3
- Titrable Base (µeq/g):≤0.6
- Water (by KF, coulometric):≤0.05 %
Výsledky testů specifikací
O tomto produktu
:
Merck Index:13,00071
Bod varu:81,6 °C (1013 hPa)
Hustota:0,782 g/cm³ (20 °C)
ADR:3,II
:Packaged under inert gas.
Teplota pro skladování:Ambient
EINECS:200-835-2
UN:1648
REACH:01-2119471307-38
:GHS02
:GHS07
Číslo CAS:75-05-8
Vzorec:H₃CCN
MDL číslo:MFCD00001878