ContactUsLinkComponent
Svorky byret, dvojité
Svorky byret, dvojité
Katalogové číslo 241-0350
Dodavatel:  Brand
undefined
Svorky byret, dvojité
Katalogové číslo 241-0350
Dodavatel:  Brand
Specifikace
  • Určeno pro:
    Dvě byrety až na 50 ml
  • Bal.:
    1
Specifikace
O tomto produktu
Hliník, s vrstvou PVC.
  • pro dvě byrety až na 50 ml
  • svorka s vrstvou PVC poskytuje bezpečný úchop
  • pohodlné nastavení výšky
  • stupnice zůstává viditelná
  • velice robustní konstrukce, snadná obsluha
  • vnitřní podpůrný konektor