1,3-Dibromoacetone, technická kvalita
ABCRAB174501.0005
: abcr
:
- Typ balení:Glass bottle for solids
- Bal.:5 g
- Sekvence:3173
:
:217 °C (1013 hPa)
:28 °C
:2,167 g/cm³ (18 °C)
:212-430-8
:1760
:8,II
:816-39-7
:BrH₂CC(O)CH₂Br
:MFCD00013540