1-Bromodecane for synthesis, Sigma-Aldrich®
Katalogové číslo 8.01676.0250
Dodavatel: Merck
Číslo CAS:
Specifikace
- Typ balení:Glass bottle
- Bal.:250 ml
- Sekvence:2590
Specifikace
Výsledky testů specifikací
- Solubility:(20 °C) practically insoluble
- Melting Point:-30 °C
- Molar Mass:221.17 g/mol
- Boiling Point:238 °C (1013 mbar)
- Flash Point:94 °C
- Refractive Index:1.456 (20 °C, 589 nm)
- Density:1.07 g/cm3 (20 °C)
Výsledky testů specifikací
O tomto produktu
:
Bod varu:238 °C (1013 hPa)
Bod tání:–30 °C
Hustota:1,07 g/cm³ (20 °C)
Teplota pro skladování:Ambient
UN:3082
ADR:9,III
:M-Clarity™ quality level = MQ200
Bod vzplanutí:94 °C
EINECS:203-955-3
:GHS09
Číslo CAS:112-29-8
Vzorec:BrH₂C(CH₂)₈CH₃
MDL číslo:MFCD00000221