1,3-Dibrompropan for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Certifikáty
O tomto produktu
Číslo CAS:109-64-8
:
Vzorec:BrH₂CCH₂CH₂Br
MDL číslo:MFCD00000255
Merck Index:12,09844
Bod varu:167 °C (1013 hPa)
Bod tání:–34 °C
Hustota:1,99 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí:47 °C
Teplota pro skladování:Ambient
UN:1993
ADR:3,III
:M-Clarity™ quality level = MQ200
EINECS:203-690-3
:GHS02
:GHS07
:GHS09
Výsledky testů specifikací
- Solubility:1.68 g/l (30 °C)
- Melting Point:-34 °C
- Molar Mass:201.88 g/mol
- Boiling Point:166 - 168 °C (1013 hPa)
- Vapor Pressure:2.6 hPa (20 °C)
- Flash Point:54 °C
- Refractive Index:1.5233 (20 °C, 589 nm)
- Density:1.98 g/cm3 (20 °C)
Výsledky testů specifikací
Frequently Bought Together