ContactUsLinkComponent
Silikagel drying agent, with moisture indicator (orange gel), Supelco®
Silikagel drying agent, with moisture indicator (orange gel), Supelco®
Katalogové číslo 1.03806.0001
Dodavatel:  Merck
Číslo CAS:  
Silikagel drying agent, with moisture indicator (orange gel), Supelco®
Katalogové číslo 1.03806.0001
Dodavatel:  Merck
Číslo CAS:  
Specifikace
  • Typ balení:
    Metal can
  • Bal.:
    10
  • Sekvence:
    0010
Specifikace
Výsledky testů specifikací
  • Solubility:
    1 g/l
  • Melting Point:
    1000 °C
  • Water Absorption:
    250 g/kg (20 °C)
Výsledky testů specifikací
O tomto produktu
 :
 :M-Clarity™ quality level = MQ200
Teplota pro skladování:Ambient
Číslo CAS:63231-67-4
 :7631-86-9
Vzorec:SiO₂
MDL číslo:MFCD00011232