Dusičnan vápenatý tetrahydrát
Catalog # LACH21197
Supplier: Lach-ner S.R.O.
CAS Number:
Specifications
- Typ balení:Plastová láhev
- Bal.:1 kg
- Sekvence:4024
Specifications
About this item
:
Merck Index:13,01687
Melting Pt:∼42 °C
Density:1,86 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature:Ambient
EINECS:233-332-1
UN:1454
ADR:5.1,III
:GHS03
CAS Number:13477-34-4
Formula:Ca(NO₃)₂·4H₂O
MDL Number:MFCD00149604