ContactUsLinkComponent
Dusičnan vápenatý tetrahydrát ≥98%, TECHNICAL
  22384.367
 :  
undefined
Dusičnan vápenatý tetrahydrát ≥98%, TECHNICAL
  22384.367
 :  
  • Typ balení:
    Plastic bucket
  • Bal.:
    5 kg
  • Sekvence:
    4114
  • Assay:
    Min. 98 %
 :
 :13,01687
 :∼42 °C
 :1,86 g/cm³ (20 °C)
 :Ambient
 :233-332-1
 :1454
 :5.1,III
 :GHS07
 :GHS05
 :13477-34-4
 :Ca(NO₃)₂·4H₂O
 :MFCD00149604