Dusičnan vápenatý tetrahydrát, EMSURE® ACS p.a., Supelco®
1.02121.0500
: Merck
:
- Typ balení:Plastová láhev
- Bal.:500 g
- Sekvence:3645
- Solubility:2710 g/l (40 °C)
- Melting Point:45 °C
- Molar Mass:236.15 g/mol
- Bulk Density:1000 kg/m3
- Density:1.82 g/cm3 (20 °C)
- pH:5.0 - 7.0 (50 g/l, H2O, 25 °C)
- Hazard Class:5.1
- Hazard Class Description:Oxidizer
:
:13,01687
:∼42 °C
:1,86 g/cm³ (20 °C)
:5.1,III
:M-Clarity™ quality level = MQ300
:233-332-1
:1454
:GHS05
:GHS07
:Ambient
:13477-34-4
:Ca(NO₃)₂·4H₂O
:MFCD00149604