Orders LinkContactUsLinkComponent
thiosíran sodný pentahydrát, J.T.Baker®
4418, 50 kg
  1779.9050
 :   Avantor
thiosíran sodný pentahydrát, J.T.Baker®
  1779.9050
 :  Avantor
 :  10102-17-7
thiosíran sodný pentahydrát, J.T.Baker®
4418, 50 kg
 :  10102-17-7
1 * 50 kg
  •  :10102-17-7
  •  :Na₂S₂O₃.5H₂O
  •  :MFCD00149186
  •  :248.19
  •  :12,08844
  •  :48 °C
  •  :1,67 g/cm³ (20 °C)
  •  :Density: 1,67 g/cm³ (20 °C)
  •  :Ambient
  •  :231-867-5
  • Bal.:
    50 kg
  • Sekvence:
    4418