Hydrogenfosforečnan dvojsodný dihydrát, Sigma-Aldrich®
Katalogové číslo SIAL71662-1KG
Dodavatel: Merck
Číslo CAS:
Specifikace
- Typ balení:Glass bottle for solids
- Bal.:1 kg
- Sekvence:4024
Specifikace
O tomto produktu
:
Hustota:2,1 g/cm³ (20 °C)
:M-Clarity™ quality level = MQ200
Teplota pro skladování:Ambient
EINECS:231-448-7
Číslo CAS:10028-24-7
Vzorec:Na₂HPO₄·2H₂O
MDL číslo:MFCD00149182