ContactUsLinkComponent
Hydrogenfosforečnan dvojsodný dihydrát ≥99%, GPR RECTAPUR®
  28040.291
 :  
undefined
Hydrogenfosforečnan dvojsodný dihydrát ≥99%, GPR RECTAPUR®
  28040.291
 :  
  • Typ balení:
    Plastová láhev
  • Bal.:
    1 kg
  • Sekvence:
    4024
  • Assay:
    Min. 99 %
  • Heavy metals (as Pb):
    Max. 10 ppm
  • Cl (Chloride):
    Max. 0.02 %
  • SO4 (Sulphate):
    Max. 0.05 %
  • As (Arsenic):
    Max. 2 ppm
  • Fe (Iron):
    Max. 50 ppm
 :
 :2,1 g/cm³ (20 °C)
 :Ambient
 :231-448-7
 :10028-24-7
 :Na₂HPO₄·2H₂O
 :MFCD00149182