Octan olovnatý trihydrát
Dodavatel: Merck
Certifikáty
O tomto produktu
Číslo CAS:6080-56-4
:
Vzorec:(H₃CCOO)₂Pb·3H₂O
MDL číslo:MFCD00150023
Merck Index:13,05415
Bod varu:280 °C (1013 hPa)
Bod tání:75 °C
Hustota:2,55 g/cm³ (20 °C)
Teplota pro skladování:Ambient
EINECS:206-104-4
UN:1616
ADR:6.1,III
:GHS08
:GHS09
Frequently Bought Together