Octan olovnatý trihydrát
HACH1458042
: Hach
:
- Typ balení:Plastová láhev
- Bal.:100 mL
- Sekvence:2440
:
:13,05415
:280 °C (1013 hPa)
:75 °C
:2,55 g/cm³ (20 °C)
:Ambient
:206-104-4
:1616
:6.1,III
:GHS08
:GHS09
:6080-56-4
:(H₃CCOO)₂Pb·3H₂O
:MFCD00150023