Dusičnan stříbrný 14,52 g/L 0.0855 mol/l (0.0855 N) in aqueous solution, AVS TITRINORM volumetric solution
Katalogové číslo 30488.292
Dodavatel: VWR Chemicals
Číslo CAS:
Specifikace
- Typ balení:Glass bottle
- Bal.:1 L
- Sekvence:5037
Specifikace
Výsledky testů specifikací
- Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy):0.08533 - 0.08567 mol/l
- NIST traceable:Confirmed
Výsledky testů specifikací
O tomto produktu
:
Teplota pro skladování:Ambient
EINECS:231-853-9
UN:3082
ADR:9,III
:GHS07
:GHS09
Číslo CAS:7761-88-8
Vzorec:AgNO₃
MDL číslo:MFCD00003414