ContactUsLinkComponent
Dusičnan stříbrný 0.04 mol/l (0.04 N) in aqueous solution
Dusičnan stříbrný 0.04 mol/l (0.04 N) in aqueous solution
Catalog # 302636.1000
Supplier:  VWR Chemicals
CAS Number:  
undefined
Dusičnan stříbrný 0.04 mol/l (0.04 N) in aqueous solution
Catalog # 302636.1000
Supplier:  VWR Chemicals
CAS Number:  
Specifications
  • Typ balení:
    Plastová láhev
  • Bal.:
    1 L
  • Sekvence:
    5037
Specifications
About this item
 :
Storage Temperature:Ambient
EINECS:231-853-9
CAS Number:7761-88-8
Formula:AgNO₃
MDL Number:MFCD00003414