ContactUsLinkComponent
Supelco® Organic Reference Standard, (+)-Fenchone
Supelco® Organic Reference Standard, (+)-Fenchone
Catalog # 46208-5ML-F
Supplier:  Merck
CAS Number:  
undefined
Supelco® Organic Reference Standard, (+)-Fenchone
Catalog # 46208-5ML-F
Supplier:  Merck
CAS Number:  
Specifications
  • Bal.:
    5 mL
  • Standard:
    Analytical standard
  • Čí. CAS:
    4695-62-9
  • Popis:
    (+)-Fenchone
  • Sekvence:
    02
  • Podmínky uskladnění:
    10...30 °C
  • Podmínky k odeslání:
    STD
  • MDL čí.:
    MFCD00070689
  • M-Clarity quality level:
    MQ100
  • Synonym(s):
    (+)-1,3,3-Trimethyl-2-norbornanone; (1S)-1,3,3-Trimethylbicyclo[2.2.1]heptan-2-one
  • Bod tání:
    5 - 7 °C (lit.)
  • Molekulární hmotnost:
    152,23
  • Hustota:
    0,945 g/ml at 20 °C (lit.)
  • Bod vzplanutí:
    66 °C - Closed cup
  • Bod varu:
    63 - 65 °C/13 mmHg (lit.)