ContactUsLinkComponent
Kyselina sírová 2.5 mol/l (5 N) in aqueous solution, AVS TITRINORM volumetric solution
Korozi způsobující
Kyselina sírová 2.5 mol/l (5 N) in aqueous solution, AVS TITRINORM volumetric solution
Katalogové číslo 191675A
Dodavatel:  VWR Chemicals
Číslo CAS:  
undefined
Korozi způsobující
Kyselina sírová 2.5 mol/l (5 N) in aqueous solution, AVS TITRINORM volumetric solution
Katalogové číslo 191675A
Dodavatel:  VWR Chemicals
Číslo CAS:  
Some Products May Appear Restricted
To ensure a smooth and speedy checkout, please log in to your account. Some items may show as restricted simply because you're not logged in.
If you do not have an account, you can register using our registration webform (https://www.avantorsciences.com/us/en/login/register)
If you're still seeing restrictions after logging in, certain products—like chemicals or medical devices—require additional account verification steps to be able to place an order. Some items may additionally require a specific license or customer documentation;  additional documentation will be requested for these items prior to shipment. 
Specifikace
  • Typ balení:
    Plastová láhev
  • Bal.:
    2,5 L
  • Sekvence:
    5096
Specifikace
Výsledky testů specifikací
  • Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy):
    2.495 - 2.505 mol/l
  • NIST traceable:
    Confirmed
Výsledky testů specifikací
O tomto produktu
 :
Hustota:1,146 g/cm³ (20 °C)
Teplota pro skladování:Ambient
EINECS:231-639-5
UN:2796
ADR:8,II
 :GHS05
Číslo CAS:7664-93-9
Vzorec:H₂SO₄
MDL číslo:MFCD00064589