Kyselina sírová standard solution 0.5 mol/l (1 N) in water
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Certifikáty
O tomto produktu
Číslo CAS:7664-93-9
:
Vzorec:H₂SO₄
MDL číslo:MFCD00064589
Hustota:1,01 g/cm³
Teplota pro skladování:Ambient
EINECS:231-639-5
UN:3264
ADR:8,III
:GHS05
Výsledky testů specifikací
- Appearance:Clear colorless Solution
- Strength:0.998 to 1.002 N (20°C)
Výsledky testů specifikací
Frequently Bought Together