ContactUsLinkComponent
Kyselina sírová 0.005 mol/l (0.01 N) in aqueous solution, AVS TITRINORM volumetric solution
Kyselina sírová 0.005 mol/l (0.01 N) in aqueous solution, AVS TITRINORM volumetric solution
  30147.408
 :  
undefined
Kyselina sírová 0.005 mol/l (0.01 N) in aqueous solution, AVS TITRINORM volumetric solution
  30147.408
 :  
  • Typ balení:
    Bag-in-box
  • Bal.:
    10 L
  • Sekvence:
    5214
  • Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy):
    0.00499 - 0.00501 mol/l
  • NIST traceable:
    Confirmed
 :
 :1,01 g/cm³ (20 °C)
 :Ambient
 :231-639-5
 :2796
 :8,II
 :7664-93-9
 :H₂SO₄
 :MFCD00064589