Zkumavky centrifugační, cylindrické, kruhové dno
: Brand
PP, průsvitné.
- průsvitné, s okrajem, velmi dobrá chemická odolnost
- autoklávovatelné při 121 °C (2 bary), dle DIN EN 285
- zamačkávací zátky nutno objednat zvlášť
Frequently Bought Together
PP, průsvitné.