ContactUsLinkComponent
Hydroxid sodný 2 mol/l (2 N) vodný roztok, BAKER ANALYZED®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Corrosive
Hydroxid sodný 2 mol/l (2 N) vodný roztok, BAKER ANALYZED®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Catalog # 7036.1000
Supplier:  Avantor
CAS Number:  
Corrosive
Hydroxid sodný 2 mol/l (2 N) vodný roztok, BAKER ANALYZED®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Catalog # 7036.1000
Supplier:  Avantor
CAS Number:  
Specifications
  • Typ balení:
    Plastová láhev
  • Bal.:
    1 L
  • Sekvence:
    5037
Specifications
Specification Test Results
  • Titer (mol/l):
    1.995 - 2.005
  • Chloride (Cl):
    max. 5
  • Iron (Fe):
    max. 0.5
  • Heavy Metals (as Pb):
    max. 1
Specification Test Results
About this item
 :
Boiling Pt:109 °C (1013 hPa)
Density:≤1,11 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature:Ambient
EINECS:215-185-5
UN:1824
ADR:8,II
 :GHS05
CAS Number:1310-73-2
Formula:NaOH
MDL Number:MFCD00003548