Hydroxid sodný 0.2 mol/l (0.2 N) in aqueous solution, AVS TITRINORM volumetric solution
31952.293
:
- Typ balení:Plastová láhev
- Bal.:1 L
- Sekvence:5037
- NIST traceable:Confirmed
- Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy):0.1996 - 0.2004 mol/l
:
:>105 °C (1013 hPa)
:1,02 g/cm³ (25 °C)
:Ambient
:215-185-5
:1824
:8,III
:GHS05
:1310-73-2
:NaOH
:MFCD00003548