Nádobka barvící, Coplin
Katalogové číslo BRND472800
Dodavatel: Brand
Specifikace
- Ø:80 mm
- Popis:Staining troughs acc. to Coplin, for 10 slides, with lid
- Výška:115 mm
- Bal.:10
Specifikace
O tomto produktu
Sodno-vápenaté sklo
Pro10 standardních mikroskopických sklíček (76×26 mm).