Ubrousky pro běžné aplikace, WYPALL* X80, barevně kódované
Ubrousky WYPALL* X80 jsou vyrobeny z dlouhotrvajícího a pevného materiálu HYDROKNIT*,a tudíž jsou ideální pro složité úkoly, jako je stírání tuků, olejů a k čištění těžšího znečištění.
- Vysoká absorpční schopnost spojená s velkou odolností proti roztržení
- Lze použít s vodou nebo rozpouštědly - pouze vypláchnete a znovu použijete
- Barevné kódování: snadná identifikace specifických úkolů, snížení rizika křížové kontaminace a záměny
Frequently Bought Together