Spojky hadiček, tvar-Y
Supplier: Brand
Certificates
About this item
PP, průsvitné.
- dobrá mechanická pevnost a chemická odolnost
- velmi dobrá teplotní odolnost
- autoklávovatelné
Uvedené rozměry jsou nominální a přesné v závislosti na pružnosti vybrané velikosti hadice. Použijte náš selektor hadic 229-0111 ke správnému zjištění velikosti pro připojení na danou spojku (konektor).
Frequently Bought Together