Orders LinkContactUsLinkComponent
Počítačky buněk, Bürker, BLAUBRAND®
Počítačky buněk, Bürker, BLAUBRAND®
Supplier:   Brand
Počítačky buněk, Bürker, BLAUBRAND®
Supplier:  Brand
Certificates
Počítačky buněk, Bürker, BLAUBRAND®
Počítačky buněk, Bürker, BLAUBRAND®
1 Options Available Below
Product Details & Documents
Počítací komory s Bürkerovým vzorem, včetně dvou krycích skel hemacytometru.
  • Každý velký čtverec je rozdělen dvojitou čarou (0,05 mm od sebe) na 16 skupin čtverců s 0,2 mm stranami
  • skupina čtverců odpovídá velikosti Neubauerově počítací komory, ale nemá další dělení
  • Mřížka ukazuje devět velkých čtverců, každý 1 mm²
jsou používány na počítání trombocytů a erytrocytů.
Documents
Product Family Options
Product Information
  • Popis
    Type
    Hloubka komory
    Availability
    Price
  • Counting chamber, with clips, double ruling
    Bürker
    0,1 mm
    Discontinued
  • Counting chamber, without clips, double ruling
    Bürker
    0,1 mm
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 1 KS
    1 * 1 KS - 1 680,00 Kč
    1 680,00 Kč
    1 * 1 KS
       1 680,00 Kč