Manganistan draselný 0.02 mol/l (0.1 N) in aqueous solution, Titripur® volumetric solution, Supelco®
Katalogové číslo 1.09121.1000
Dodavatel: Merck
Číslo CAS:
Specifikace
- Typ balení:Glass bottle
- Bal.:1 L
- Sekvence:5037
Specifikace
O tomto produktu
:
ADR:9,III
:M-Clarity™ quality level = MQ100
EINECS:231-760-3
UN:3082
:GHS09
Teplota pro skladování:Ambient
Číslo CAS:7722-64-7
Vzorec:KMnO₄
MDL číslo:MFCD00011364