ContactUsLinkComponent
Perchloric acid 1.0 M HClO4 (1.0N) ≥98% volumetric solution, Fluka™
Dráždivý
Korozi způsobující
Perchloric acid 1.0 M HClO4 (1.0N) ≥98% volumetric solution, Fluka™
Katalogové číslo 34288-1L
Dodavatel:  Honeywell Chemicals
Číslo CAS:  
undefined
Dráždivý
Korozi způsobující
Perchloric acid 1.0 M HClO4 (1.0N) ≥98% volumetric solution, Fluka™
Katalogové číslo 34288-1L
Dodavatel:  Honeywell Chemicals
Číslo CAS:  
Specifikace
  • Typ balení:
    Glass bottle
  • Bal.:
    1 L
  • Sekvence:
    5037
Specifikace
Výsledky testů specifikací
  • Factor:
    0.999 - 1.001
Výsledky testů specifikací
O tomto produktu
 :
Hustota:1,054 g/cm³
Teplota pro skladování:Ambient
EINECS:231-512-4
ADR:8,II
 :GHS07
 :GHS05
Číslo CAS:7601-90-3
Vzorec:HClO₄
MDL číslo:MFCD00011325