Perchloric acid 0.1 mol/l (0.1 N) in anhydrous acetic acid, Titripur® Reag. USP, Reag. Ph. Eur. for titration in non-aqueous media, Supelco®
Katalogové číslo 1.09065.1000
Dodavatel: Merck
Číslo CAS:
Specifikace
- Typ balení:Glass bottle
- Bal.:1 L
- Sekvence:5037
Specifikace
Výsledky testů specifikací
- Form:liquid
- Amount-of-substance concentration:0.0995 - 0.1005
- Measurement uncertainty:+/- 0.0003
- Water content (according to Karl Fischer):0.1 - 0.2 %
- Traceability:NIST SRM
Výsledky testů specifikací
O tomto produktu
:
Hustota:1,06 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí:40 °C
Teplota pro skladování:Ambient
UN:2789
ADR:8 (3),II
:M-Clarity™ quality level = MQ100
EINECS:200-580-7
:GHS02
:GHS05
Číslo CAS:7601-90-3
Vzorec:HClO₄
MDL číslo:MFCD00011325