Perchloric acid 0.01 mol/l (0.01 N) in anhydrous acetic acid
Katalogové číslo 87116.290
Dodavatel: VWR Chemicals
Číslo CAS:
Specifikace
- Typ balení:Glass bottle
- Bal.:1 L
- Sekvence:5037
Specifikace
O tomto produktu
:
Teplota pro skladování:Ambient
EINECS:231-512-4
UN:2789
ADR:8,II
:GHS02
:GHS05
Číslo CAS:7601-90-3
Vzorec:HClO₄
MDL číslo:MFCD00011325