Kyselina chlorovodíková concentrate for dilution to 1 mol vodný roztok, ConvoL NORMADOSE® volumetric solution
Katalogové číslo 32050.602
Dodavatel: VWR Chemicals
Číslo CAS:
Specifikace
- Typ balení:Plastic ampoule
- Bal.:160 mL
- Sekvence:2510
Specifikace
Výsledky testů specifikací
- Titer (20°C):0.998 - 1.002 mol/l
Výsledky testů specifikací
O tomto produktu
:
ADR:8,III
:Dose for preparation of 1 litre of solution.
:36.46 g/mol
EINECS:231-595-7
UN:1789
:GHS07
:GHS05
Teplota pro skladování:Ambient
Číslo CAS:7647-01-0
Vzorec:HCl
MDL číslo:MFCD00011324