Kyselina chlorovodíková 0.2 mol/l (0.2 N), AVS TITRINORM volumetric solution
Dodavatel: VWR Chemicals
Certifikáty
O tomto produktu
Číslo CAS:7647-01-0
:
Vzorec:HCl
MDL číslo:MFCD00011324
Hustota:1,004 g/cm³ (25 °C)
Teplota pro skladování:Ambient
EINECS:231-595-7
UN:1789
ADR:8,III
:36.46 g/mol
:GHS05
Výsledky testů specifikací
- Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy):0.1996 - 0.2004 mol/l
- NIST traceable:Confirmed
Výsledky testů specifikací
Související informace
Certifikáty
Hledat podle čísla šarže1L Plastic bottle for liquids DIN 45 UN X (ZPACK13961000) 5L Cubitainer (ZPACK8000467)
Informace o balení
spec_VWRC31983.290 spec_VWRC31983.370 spec_VWRC31983.370
Specifikace produktu
Frequently Bought Together