Kyselina chlorovodíková 0.04 mol/l (0.04 N), AVS TITRINORM according to the NF T 90-036 standard, volumetric solution
30022.293
:
- Typ balení:Plastová láhev
- Bal.:1 L
- Sekvence:5037
- NIST traceable:Confirmed
- Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy):0.03992 - 0.04008 mol/l
:
:1,004 g/cm³ (25 °C)
:Ambient
:231-595-7
:8,III
:36.46 g/mol
:1789
:GHS05
:7647-01-0
:HCl
:MFCD00011324