Kyselina chlorovodíková standardised solution 0.01 N
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Certifikáty
O tomto produktu
Číslo CAS:7647-01-0
:
Vzorec:HCl
MDL číslo:MFCD00011324
Hustota:1 g/cm³ (20 °C)
Teplota pro skladování:Ambient
EINECS:231-595-7
UN:1789
ADR:8,III
:36.46 g/mol
Související informace
Frequently Bought Together