ContactUsLinkComponent
Chlorid draselný 3 mol/l (3 N) vodný roztok, Supelco®
Chlorid draselný 3 mol/l (3 N) vodný roztok, Supelco®
  SUPL60135-250ML
 :  Merck
 :  
undefined
Chlorid draselný 3 mol/l (3 N) vodný roztok, Supelco®
  SUPL60135-250ML
 :  Merck
 :  
  • Typ balení:
    Glass bottle
  • Bal.:
    250 mL
  • Sekvence:
    2590
 :
 :1,13 g/cm³ (20 °C)
 :M-Clarity™ quality level = MQ100
 :Ambient
 :231-211-8
 :7447-40-7
 :KCl
 :MFCD00011360