Uhličitan sodný 0.5 mol/l (1 N) in aqueous solution, AVS TITRINORM volumetric solution
31524.294
:
- Typ balení:Plastová láhev
- Bal.:1 L
- Sekvence:5037
- Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy):0.499 - 0.501 mol/l
- NIST traceable:Confirmed
:
:207-838-8
:GHS07
:Ambient
:497-19-8
:Na₂CO₃
:MFCD00003494