Dodecylsíran sodný 0.01 mol/l vodný roztok
Catalog # 309747.1000
Supplier: VWR Chemicals
CAS Number:
Specifications
- Typ balení:Plastová láhev
- Bal.:1 L
- Sekvence:5037
Specifications
About this item
:
Density:1…1,1 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature:Ambient
EINECS:205-788-1
CAS Number:151-21-3
Formula:CH₃(CH₂)₁₁OSO₃Na
MDL Number:MFCD00036175